Learn More
Gemcitabin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790899 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15790899 5 g 5 Gramm
15780899 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790899 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461060050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122111-03-9
Summenformel C9H12ClF2N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 299.66
InChI-Schlüssel OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 4-Amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-Difluoro-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,2-Dihydropyrimidin-2-one-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemcitabine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Formelmasse 299.66