missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemfibrozil 1-O-Beta-Glucuronid-d6, TRC

Artikelnummer. 30240681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240681 10 mg 10 Milligramm
30240872 0.5 mg 0.50 Milligramm
30240891 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30240681 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG30576210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1703747-47-0
Summenformel C21H24D6O9
Molekulargewicht (g/mol) 432.49
Synonym 1-[5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate] β-D-Glucopyranuroic Acid-d6, Gemfibrozil-d6 Glucuronide;
SMILES CC1=C(OCCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C=C(C)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gemfibrozil 1-O-beta-Glucuronide-d6
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O9/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)28-9-5-8-21(3,4)20(27)30-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h6-7,10,14-17,19,22-24H,5,8-9H2,1-4H3,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1/i3D3,4D3
Formelmasse 432.2266
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.