Learn More
Gemfibrozil 1-O-Beta-Glucuronid-d6, TRC
Artikelnummer. 30240891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240891 1 mg 1 Milligramm
30240872 0.5 mg 0.50 Milligramm
30240681 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30240891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3057621MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1703747-47-0
Summenformel C21H24D6O9
Molekulargewicht (g/mol) 432.49
Synonym 1-[5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate] β-D-Glucopyranuroic Acid-d6, Gemfibrozil-d6 Glucuronide;
SMILES CC1=C(OCCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil 1-O-beta-Glucuronide-d6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O9/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)28-9-5-8-21(3,4)20(27)30-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h6-7,10,14-17,19,22-24H,5,8-9H2,1-4H3,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1/i3D3,4D3
Formelmasse 432.2266