Learn More
Gemfibrozil, LoGiCal
Artikelnummer. 30462890
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462890 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462890 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0641.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gemfibrozil
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H22 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Lösungstyp Neat
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
IUPAC-Name 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
Menge 10 mg
Formelmasse 250.1569 g/mol