Learn More
Gemfibrozil, TRC
Artikelnummer. 30138578
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138578 50 mg 50 Milligramm
30136064 1 g 1 Gramm
30007707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG30575050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25812-30-0
Summenformel C15 H22 O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
IUPAC-Name 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Formelmasse 250.1569