Learn More
Epredia™ Gemini™ AS Automatisierte Objektträger-Färbegeräte
Artikelnummer. 15243973 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Objektträger-Färbegerät
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15243973 Objektträger-Färbegerät 1 Einheit
15233973 Objektträger-Färbegerät 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15243973 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A81500001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53165.00 €
    41786.84 € / 1 Stück
    Sparen 11378.16 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigern Sie den Durchsatz mit dem Gemini™ AS Färbeautomaten, dem ultimativen Multitasking-Färbegerät mit einer Stellfläche, die klein genug ist, um es auch in engen Platzverhältnissen aufzustellen.
Der Gemini AS Färbeautomat ermöglicht Hochdurchsatz-Färbeverfahren für das ausgelastete Histologielabor. Die neue intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht eine leicht zu lernende und einfache Bedienung.
Das einzigartige Design mit zwei Ebenen mit integriertem Netzteil und Touchscreen sorgt für maximale Platzeinsparung. Dank seiner kleinen Stellfläche kann der Gemini AS Färbeautomat für einen optimalen Arbeitsablauf in der Nähe des Mikrotombereichs aufgestellt werden. Dank der intelligenten vorausschauenden Steuerungssoftware können bis zu 12 Objektträgerkörbe gleichzeitig mit minimaler Verringerung der Geschwindigkeit bearbeitet werden. Mit der “Eilstart”-Funktion kann ein Korb für MOHS-Chirurgie oder ähnliche Notfallbedürfnisse priorisiert werden. Die fünf beheizten Stationen gewährleisten maximalen Durchsatz ohne die Notwendigkeit eines separaten Trockenschranks.
Multidimensionales Design
  • Minimaler Platzbedarf durch zweistufiges Design
  • Integrierter Farb-Touchscreen mit intuitiver Software ermöglicht schnelle Einarbeitung und einfache Bedienung
  • Planungssoftware ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Protokolle und Objektträgerkörbe mit optimaler Geschwindigkeit
  • Durch die integrierte LED-Beleuchtung lassen sich der Bearbeitungsverlauf der Objektträger und die Platzierung der Reagenzien leicht verfolgen
  • Vollständig bearbeitbare Protokolle und Färbemittelsets bieten Flexibilität bei der Programmierung
  • Dunstabsaugung, Batterienotbetrieb und verschließbare Objektträgerkörbe sorgen für die Sicherheit der Objektträger und Anwender
  • Stationen für 26 oder 31 Reagenzien ermöglichen die Durchführung mehrerer Protokolle ohne einen Austausch von Reagenzien
  • Einmaliges Antippen des Touchscreens ermöglicht die einfache Überwachung des Reagenzverbrauchs auf dem Bildschirm
Leistung
  • Notfallbatterie sichert 40 Minuten kontinuierliche Stromversorgung für den Färbeprozess
  • Möglichkeit zum Herunterladen von Protokollen und Protokolldateien über USB-Anschluss
  • Flexibilität beim bedarfsgesteuerten Laden mit der Notfallfunktion
  • Geräte mit oder ohne fünf unabhängig voneinander beheizten Stationen erhältlich
  • Sechs Stationen mit fließendem Wasser
  • Vier konfigurierbare Türen ermöglichen bequemes Be- und Entladen
  • Einfache Dunstkontrolle mit Kohlefiltern oder Entlüftungsadapterkit
  • Interne Durchflussregler und Rückschlagventile zum Schutz der Wasserversorgung
  • Verschließbare Objektträgerkörbe zur Sicherung der Objektträger auch bei Über-Kopf-Drehen
  • Automatischer Rücklauf führt jeden geladenen Korb zur Ladetür zurück
  • Kennwortschutz zum Sichern kundenspezifischer Protokolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektträger-Färbegerät
Objektträgerkapazität 20 Objektträger/Korb
Abmessungen (L x B x H) 79 x 72 x 88 cm (31 x 28 x 35 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 88 cm
Länge (angloamerikanisch) 31 in.
Länge (metrisch) 79 cm
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Breite (metrisch) 72 cm
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V