Learn More
Geminin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16807433 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16807433 150 μL 150 Mikroliter
16817433 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16807433 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 108021AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GMNN inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into prereplication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle.
Spezifikation
Antigen Geminin
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.69 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GMNN
Gen-Zugriffsnummer O75496, O88513
Gen-Alias Gem, Geminin, GMNN, RP3 369A17.3
Gensymbole Gmnn
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Geminin Fusion Protein Ag1076
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 291137, 51053, 57441
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG