Learn More
Geminin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7088279 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16817433 20 μL 20 Mikroliter
16807433 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16817433
Marke: Proteintech 108021AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GMNN inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into prereplication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle.
Spezifikation
Antigen Geminin
Anwendungen Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.69 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GMNN
Gen-Zugriffsnummer O75496, O88513
Gen-Alias Gem, Geminin, GMNN, RP3 369A17.3
Gensymbole Gmnn
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Geminin Fusion Protein Ag1076
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 291137, 51053, 57441
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG