Learn More
Agilent BioTek Gen5 Datenerfassungs- und Analysesoftware
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15351470 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Modell:
Gen5 AL2 Datenanalysesoftware
Gen5 AL3 Datenanalysesoftware
Gen5 AL4 Datenanalysesoftware
Gen5 IVD+ Datenanalysesoftware
Gen5 IVD-Datenanalysesoftware
Gen5 Secure Prime Datenanalysesoftware
Gen5 Secure+ Datenanalysesoftware
Artikelnummer. 15351470
Marke: Agilent BioTek GEN5IPLUS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Gen5-Datenerfassungs- und Analysesoftware verfügt über eine moderne Schnittstelle zum einfachen Zugriff auf alle wichtigen Software-Funktionen, einschließlich Leseparameter, Plattenlayout, Datenreduzierung, Online-Hilfe, Assistenten, Tutorials und Beispielprotokolle..
  • Schnellstarttasten auf dem Begrüßungsbildschirm bieten Links zu kürzlich verwendeten Dateien, vorprogrammierten Protokollen und anderen Schlüsselfunktionen, wie Schnelllesen und Systemtest
  • Mit StepWise-Tools lassen sich Verfahrensschritte und Datenreduktionskriterien von Anwendungen in einer logischen und klar definierten Abfolge unbegrenzt kombinieren und klar auf dem Bildschirm darstellen
  • Analysieren Sie Daten auf einer einzelnen Platte oder über mehrere Platten in einem Experiment
  • Report und PowerExport Builder sind schnelle und flexible Ausgabetools zur Erstellung veröffentlichungsbereiter Berichte mit Datenmatrizen, Statistiktabellen, Protokollen und Plattendaten
  • Zur Einhaltung von 21 CFR Part 11 bietet Gen5 Secure System-, Daten- und Protokollschutz
  • Mehrere Benutzerdefinitionen und Berechtigungsstufen erleichtern die Einhaltung der Laborrichtlinien
Systemvoraussetzungen
  • Windows XP oder Windows 2000 (Professional-Editionen)
  • PC mit PentiumIII-Prozessor (oder kompatibler Prozessor) (500 MHz oder höher)
  • 512 MB RAM oder höher
  • 2 GB Festplattenspeicher oder mehr
  • XGA-Auflösung von 1024 x 768 oder höher
  • CD-ROM-lesbares Laufwerk
  • Tastatur
  • Maus
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 oder höher (für Online-Hilfe)
  • Microsoft Excel 2000 oder höher (für PowerExport Funktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
Typ Software zur Datenerfassung und -analyse