Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Artikelnummer. 10219244 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
6 × 1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10219244 1,5 ml 1 Stück
10125605 6 × 1,5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10219244 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. N8080006
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
  • Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase mit maximaler PCR-Leistung
  • Erhältlich in zwei praktischen Größen
  • GeneAmp 10x PCR-Puffer I enthält 15 mM MgCl2
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation mit AmpliTaq DNA-Polymerase
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PCR Buffer
Konzentration 10X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Menge 1,5 ml
Enthält 1,5 ml GeneAmp™ 10X PCR-Puffer I (enthält 15 mM MgCl2).
Bei -15 bis-25 °C lagern.