Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Linear pUC19L Vector für nahtlose Klonierung
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der GeneArt™ Linear pUC19L-Vektor ist eine gebrauchsfertige, lineare Version des beliebten Klonierungsvektors pUC19. Das pUC19L-Plasmid (2.7 kbp) wurde speziell als Vektor für Klonierung und DNA-Assemblierung für das GeneArt™ Kits für nahtlose Klonierung und Assemblierung (Best.-Nr. A13288) entwickelt. Der Vektor wird hergestellt, indem das superhelikale pUC19-Plasmid mit den Restriktionsenzymen PstI und KpnI verdaut und auf Klonierung von bis zu 4 DNA-Fragmenten getestet wird.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
- Zu den wichtigsten Funktionen und Elementen des pUC19L-Vektors gehören:
- Das lacZα-Gen ermöglicht ein einfaches Blau/Weiß-Kolonien-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
- pUC-Ursprung der Replikation (Vektor mit hoher Kopienzahl)
- Ampicillin-Resistenz für die Auswahl in E. coli
- 6 praktische und validierte Restriktionsstellen flankieren die Klonierungsregion
- Getestet auf Funktionalität durch Assemblierung mit 4 DNA-Fragmenten mit dem GeneArt™ Kit für nahtlose Klonierung und Assemblierung
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das Produkt bei -80 °C lagern. Der Vektor bleibt bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Beschreibung | Reporter: Beta-Gal (lacZ) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Klonierung, nahtloses Klonen und genetische Assemblierung |
| Enthält | Das Produkt enthält 5 Fläschchen mit linearem pUC19-L-Vektor in einer Konzentration von 50 ng⁄ml. Jedes Fläschchen enthält ausreichend Plasmid für 4 Klonierungsreaktionen mit dem GeNEART™ Seamless Cloning and Assembly Kit (A13288 – muss separat erworben werden). |
| Anzahl Reaktionen | 20 |
| Produkttyp | GeneArt™ Linear pUC19L Vector für nahtlose Klonierung |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Probenvolumen | 13 kb insgesamt (Vektor plus alle Einsätze), bis zu 4 Fragmente |
| Vektor | Vektor für nahtlose Klonierung, linear |