Learn More
BTX™ BTX™ Genepaddles™ Elektroporationselektroden
Beschreibung
Beinhaltet
- Mikrogreiferkabel (BTX5343)
- Quadratische Pfostenkabel
- Bananenstecker und Bananenstecker-Kabel (BTX450217)
- Genetrode Halter (BTX515)
- Genepaddles
- Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
- Je nach Zielbereich sind zwei Modelle lieferbar.
- Vergoldet, nicht invasiv
- Stärke: 1 mm
- Leicht zu reinigen
- Die Lebensdauer beträgt ungefähr 1500 Impulse.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-Gentransport, in-vitro-Gentransport von Embryonalgenen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 und Gemini X2 |
| Material | Vergoldet |
| Produktlinie | BTX Elektroporatoren |
| Produkttyp | Genepaddles-Kit |
| Spannung | 0/200V |
| Elektrodenform | Rechteckig |
| Enthält | Micrograbber-Kabel, quadratisches Kabel am Pfosten, Bananenstecker und Bananenkabel, Genetrodenhalter, Genepaddle |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Länge (metrisch) | 3 mm |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.