Learn More
BTX™ BTX™ Genepaddles™ Elektroporationselektroden
Artikelnummer. 15437290
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Genepaddles
Genepaddles-Kit
Länge (metrisch):
3 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Länge (metrisch) unitSize
15437290 Genepaddles-Kit 5 mm 1 Stück
15427270 Genepaddles 5 mm 1 Stück
15417270 Genepaddles 3 mm 1 Stück
15427290 Genepaddles-Kit 3 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15437290
Marke: BTX™ 450170
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Mikrogreiferkabel (BTX5343)
  • Quadratische Pfostenkabel
  • Bananenstecker und Bananenstecker-Kabel (BTX450217)
  • Genetrode Halter (BTX515)
  • Genepaddles
Wiederverwendbare Paddel-Elektroden, die sowohl für den In-vitro- als auch für den In-vivo-Gentransfer geeignet sind
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Je nach Zielbereich sind zwei Modelle lieferbar.
  • Vergoldet, nicht invasiv
  • Stärke: 1 mm
  • Leicht zu reinigen
  • Die Lebensdauer beträgt ungefähr 1500 Impulse.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vivo-Gentransport, in-vitro-Gentransport von Embryonalgenen
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 und Gemini X2
Material Vergoldet
Produktlinie BTX Elektroporatoren
Produkttyp Genepaddles-Kit
Spannung 0/200V
Elektrodenform Rechteckig
Enthält Micrograbber-Kabel, quadratisches Kabel am Pfosten, Bananenstecker und Bananenkabel, Genetrodenhalter, Genepaddle
Länge (angloamerikanisch) 0,19 in.
Länge (metrisch) 5 mm
Lebensdauer Über ∼200 Impulssätze
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,03 bis 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 1 bis 10 mm
Spitzentyp Vergoldete, rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 0,27 in.
Breite (metrisch) 7 mm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.