Learn More
Fisherbrand™ Universalzentrifuge
Artikelnummer. 30138927 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30138927 8 x 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.00 €
    705.24 € / 1 Stück
    Sparen 253.76 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsfähige Zentrifugation im kompakten Laborgerät-Format.
Leistungsfähige Zentrifugation für Zentrifugationsanforderungen mit mittlerem bis höherem Volumen. Ideal für eine große Auswahl an Labor- und Prüfzentren, einschließlich:
  • Qualitätskontrolle
  • Forensische Untersuchungen
  • Chemie und Industrie
  • Lebensmittel und Getränke
  • Mikrobiologie
  • Umweltwissenschaften
  • Pharmazeutische Forschung
  • Klinische Diagnostik
  • Proteinchemie
  • Zell- und Molekularbiologie
Hervorragende Funktion
  • Starke, optionale Geschwindigkeit (500 bis 6.000 U/min) kann in 1/min oder in RCF eingestellt werden
  • Programmierbar mit Speicher für bis zu 8 Programme
  • Regulierung der Zeit (30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich)
  • Schnelle Beendigung der Fahrt und sanftes elektronisches AbBremsen (Verzögerungszeit von< 60 Sekunden)
  • Digital geregelter borstenloser Motor für genaue Geschwindigkeitskontrolle und keine Wartung des Motors erforderlich
Optimales Design
  • Gut ablesbare, hinterbeleuchtete Digitalanzeige
  • Werkzeugloser ROOTOR-Entfernung für bequemes Befüllen und Reinigen
  • Klarer Deckel/Sehfenster, um eine berührungslose Geschwindigkeitsprüfung durch einen behördlichen Tachometer zu ermöglichen
  • Benchtop-Größe – geringe Stellfläche für den Einsatz am Arbeitsplatz
Eingebaute Sicherung
  • Sicherheitsfunktionen stellen sicher, dass das Gerät nicht funktioniert, wenn der Deckel geöffnet ist, das Gerät eingeklemmt ist oder das Gerät nicht im Gleichgewicht ist
  • Die manuelle Deckelentschlüsselung ermöglicht das Öffnen des Deckels bei einem Stromausfall und verhindert den Verlust von Proben
Weitere Anträge sind:
  • Klinische Chemie
  • Klinische Mikrobiologie
  • Blutentnahmevorbereit
  • Blutbanken
  • Immunologie
  • Pathologie
Technische Daten:
  • Farbe: Grau/blau
  • Abmessungen (L x B x H): 14,4 x 11,5 x 5,8 Zoll. (36,6 x 29,3 x 14,8 cm)
  • Geschwindigkeitsbereich: 500 bis 6.000 U/min
  • RCF: 33 xg bis 4668 xg (max. berechnete RCF) in einem typischen 15-ml-Röhrchen
  • Kapazität: 8-fach 15-ml-Röhrchenrotor: 120 ml maximales Flüssigkeitsvolumen
  • Laufzeitbereiche: 30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Fassungsvermögen 8 x 15 ml
Max. RZB 4,668 x g
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Gekühlt No
Gewährleistung 5 Jahre
Abmessungen (L x B x H) außen 36.58 x 29.21 x 14.73 cm
Nettogewicht 4.5 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50 bis 60 Hz
Produkttyp Universalzentrifuge