Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Artikelnummer. 11763193
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,140 bis 1.050 g/ml
0,150 bis 1.060 g/ml
0,160 bis 1.070 g/ml
0,170 bis 1.080 g/ml
0,180 bis 1.090 g/ml
0,600 bis 0,700 g/ml
0,700 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,900 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,900 bis 1,000 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,300 bis 1.400 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,400 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,700 g/ml
1,700 bis 1,800 g/ml
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Länge (metrisch) unitSize
11763193 1,500 bis 1,600 g/ml 300 mm 1 Stück
11763183 0,700 bis 0,800 g/ml 300 mm -
11783183 0,900 bis 1,000 g/ml 300 mm 1 Stück
11753193 1,400 bis 1,500 g/ml 300 mm 1 Stück
11743193 1,300 bis 1.400 g/ml 300 mm 1 Stück
11773193 1,600 bis 1,700 g/ml 300 mm 1 Stück
11783193 1,700 bis 1,800 g/ml 300 mm 1 Stück
11783413 0,600 bis 0,700 g/ml 250 mm 1 Stück
11793413 0,700 bis 0,800 g/ml 250 mm 1 Stück
11703423 0,800 bis 0,900 g/ml 250 mm 1 Stück
11763423 0,140 bis 1.050 g/ml 250 mm 1 Stück
11793423 0,170 bis 1.080 g/ml 250 mm 1 Stück
11773423 0,150 bis 1.060 g/ml 250 mm -
11783423 0,160 bis 1.070 g/ml 250 mm 1 Stück
11703433 0,180 bis 1.090 g/ml 250 mm 1 Stück
11773433 0,900 bis 0,950 g/ml 270 mm 1 Stück
11763433 0,850 bis 0,900 g/ml 270 mm 1 Stück
11743443 1,050 bis 1,100 g/ml 270 mm 1 Stück
11758083 1,200 bis 1,250 g/ml 270 mm 1 Stück
11768083 1,250 bis 1,300 g/ml 270 mm 1 Stück
11778083 1,300 bis 1,350 g/ml 270 mm 1 Stück
11788083 1,350 bis 1.400 g/ml 270 mm 1 Stück
11798083 1,400 bis 1,450 g/ml 270 mm -
23 options
Artikelnummer. 11763193
Marke: Alla France™ 3010FG150/20qp
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Genauigkeit ±0,002 g/ml
Länge (metrisch) 300 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Anwendungen
Bereich der relativen Dichte 1,500 bis 1,600 g/ml