Learn More
Thermo Scientific™ Universalgefriergeräte
Artikelnummer. 17108455 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
20 cu. ft.
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Typ:
Allzweck-Gefrierschrank
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Elektrische Anforderungen Typ unitSize
17108455 20 cu. ft. 230 V / 50 Hz Allzweck-Gefrierschrank 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17108455
Marke: Thermo Scientific™ 20LFEETSV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllen Sie Routineanforderungen für die Aufbewahrung im Labor mit Thermo Scientific™ Universalgefriergeräten. Die Gefriergeräte verfügen über digitale Steuerungen und hervorragende Temperaturstabilität.
Erfüllen Sie Routineanforderungen für die Aufbewahrung im Labor mit Thermo Scientific™ Universalgefriergeräten. Die Gefriergeräte verfügen über digitale Steuerungen und hervorragende Temperaturstabilität.
  • 20 cu. ft.-Standgerät
  • Vier feste Drahteinlegeböden und sechs Türeinschübe
  • Manuelles Abtauen
  • Emaillierte Stahlinnen- und -außenflächen
  • FCKW-freie Isolierung und Kältemittel
Garantie
13 Months Parts and Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Allzweck-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 20 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 566.34 L
Temperaturbereich -12°C to -20°C
Temperatur (Sollwert) Adjustable
Ausführung der Tür Hinged
No. of Doors 1 (1 compartment)
Scharnierseite Rechts
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Epoxy Coated Steel
Oberflächenbehandlung außen Epoxy Coated Steel
Einschübe 4 Fixed
Türeinschübe 6 Fixed
Zertifizierung/Konformität cULus
Modell Schrank, 20LFEETSV
Display Temperature Display - None
Rollen Adjustable Leveling Feet
Farbe Weiß
Regelungsart Mechanical Dial Thermostat (Inside Half Way Up Right Wall)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Indoor General Storage Of Non-Critical Samples And Reagents
Typische Lebensdauer 10 Years
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Beleuchtung Interior - Yes
Min. Abstand 3 in. On Sides, 3 in. At Back, 3 in. On Top
Abmessungen (T x B x H) innen 23.8 x 27.8 x 57.8 in. (60.3 x 70.5 x 146.7 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 32.13 x 34 x 73.13 in. (81.6 x 86.4 x 185.7 cm)
Stromstärke 5 A
Steckertyp NEMA 5-15 P
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 1150 w
Kompressor Bodenmontage
Kältemittel R134a, 100% CFC Free
Versandgewicht (angloamerikanisch) 198 lb.
Versandgewicht (metrisch) 89.8 kg
Fassungsvermögen des Gestells 10