Learn More
Thermo Scientific™ Universalgefriergeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
20 cu. ft.
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Typ:
Allzweck-Gefrierschrank
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erfüllen Sie Routineanforderungen für die Aufbewahrung im Labor mit Thermo Scientific™ Universalgefriergeräten. Die Gefriergeräte verfügen über digitale Steuerungen und hervorragende Temperaturstabilität.
- 20 cu. ft.-Standgerät
- Vier feste Drahteinlegeböden und sechs Türeinschübe
- Manuelles Abtauen
- Emaillierte Stahlinnen- und -außenflächen
- FCKW-freie Isolierung und Kältemittel
Garantie
13 Months Parts and Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Allzweck-Gefrierschrank |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 566.34 L |
| Temperaturbereich | -12°C to -20°C |
| Temperatur (Sollwert) | Adjustable |
| Ausführung der Tür | Hinged |
| No. of Doors | 1 (1 compartment) |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Innen | Epoxy Coated Steel |
| Mehr anzeigen |