Learn More
Brannan™ Labor-Dreibeinthermometer mit rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung
Artikelnummer. 17823048
Ansicht ändern
Click to view available options
Thermometerfüllung:
Grüner Spiritus
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Thermometerfüllung Packungsgröße
17823048 Grüner Spiritus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17823048 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 44/403/5 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    100.03 € / 1 Stück
    Sparen 10.97 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Allgemeines Laborthermometer komplett mit Kalibrierungszertifikat.
  • Laborthermometer
  • Sichere quecksilberfreie Füllung
  • Lieferung inklusive Kalibrierungszertifikat
  • Nicht rollende Endkappe
  • Standardmäßig wird die Verpackung in einer schützenden, wiederverschließbaren Teleskopröhre geliefert.
  • Hergestellt in den UK
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 90°C
Zertifizierung/Konformität Rückverfolgbarkeit nach nationalen Standards im Vereinigten Königreich ISO 9001
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 30.5 cm
Material Glas
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Beschreibung Tri-Top
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14 °F bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit ±1,0 °C bei 35 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 1.2 cm