Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Labor-Gefrierschrank
Artikelnummer. 31740927 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
266 L
564 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31740927 564 L 1 Stück
31740928 266 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740927
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftlich und unverzichtbar bieten sie gute Temperaturleistung und grundlegende Funktionen für den täglichen Laboreinsatz zu einem erschwinglichen Preis.
  • Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
  • Leise Betrieb, weniger als 53 dB
  • SNAP-konforme grüne Kältemittel
  • Automatisches Abtauen
  • Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
  • Hoch-/Niedrigtemperatur- und Tür-Ausfall-Alarme
  • Kabeldurchführung hinten
  • Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Labor-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 20 ft.3
Kapazität (metrisch) 564 L
Temperaturbereich -15 bis -25 °C
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Schrankmaterial Lackierter Stahl
Kammermaterial Lackierter Stahl
Isolierung HFC-freier Polyurethanschaum
Oberflächenbehandlung außen Weiß beschichteter Stahl
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität EC
Modell Schrank
Display Digital
Rollen Verriegelung
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Kabeldurchführung hinten
Gewährleistung 2 Jahre Teile/Arbeit
Abtauen Auto
Beleuchtung LED
Abmessungen (T x B x H) außen 34,7 x 28,1 x 79,7 in. (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 27,6 x 23,5 x 59,3 in. (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Überwachungsoptionen Akustische und visuelle Alarmgeräte für hohe und niedrige Temperaturen
Zugriffssicherheit Türschloss
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 4,42 kW-Stunde pro Tag
Kompressor Hermetisch
Kältemittel R290
Versandgewicht (angloamerikanisch) 335 lb.
Versandgewicht (metrisch) 152 kg