Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Laborkühlschrank
Artikelnummer. 31740929 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
266 L
564 L
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür Packungsgröße
31740929 564 L Fest 1 Stück
31740918 266 L Glas 1 Stück
31740932 266 L Fest 1 Stück
31740924 564 L Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31740929
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftlich und unverzichtbar bieten sie gute Temperaturleistung und grundlegende Funktionen für den täglichen Laboreinsatz zu einem erschwinglichen Preis.
  • Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
  • Leise Betrieb, weniger als 53 dB
  • SNAP-konforme grüne Kältemittel
  • Automatisches Abtauen
  • Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
  • Helle LED-Innenbeleuchtung
  • Hoch-/Niedrigtemperatur- und Tür-Ausfall-Alarme
  • Kabeldurchführung hinten
  • Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 20 ft.3
Kapazität (metrisch) 564 L
Temperaturbereich 1 °C bis 10 °C
Temperatur (Sollwert) +5 °C
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Einschübe 4
Schrankmaterial Lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß beschichteter Stahl
Isolierung HFC-freier Polyurethanschaum
Zertifizierung/Konformität EC
Modell Schrank
Display Digital
Rollen Verriegelung
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Kabeldurchführung hinten
Gewährleistung 2 Jahre Teile/Arbeit
Abtauen Auto
Beleuchtung LED
Überwachungsoptionen Akustische und visuelle Hoch- und Tieftemperaturalarme
Zugriffssicherheit Türschloss
Kompressor Hermetisch
Abmessungen (T x B x H) außen 34,7 x 28,1 x 79,7 in. (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 27,6 x 23,5 x 59,3 in. (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 1,48 kW-Stunde pro Tag
Versandgewicht (angloamerikanisch) 317 lb.
Versandgewicht (metrisch) 144 kg