Beschreibung
- Durchsichtige Universalflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten |
| Material | Polypropylen |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 28/R6 |
| Durchmesser (metrisch) | 83mm |
| Mehr anzeigen |