Learn More
Genlab™ MINO Serie Classic Trockenschränke
Artikelnummer. 12988718
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
Anzahl Einschübe:
1
Wirkleistung:
350 W
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl Einschübe Wirkleistung
12988718 6 L 1 350 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12988718 Fournisseur Genlab™ Code fournisseur MINO/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1506.98 €
    1051.88 € / 1 Stück
    Sparen 455.10 €
    30% Rabatt
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Das einfach bedienbare Thermostatsystem eignet sich gut für Unterrichtszwecke und die Einheiten können individuell aufgebaut werden. Genlab™ MINO Serie Classic Trockenschränke sind hocheffiziente, zuverlässige und kostengünstige Geräte für die meisten Trocknungs-, Erwärmungs-, Sterilisations- und häufigen Laboranwendungen.
Gestaltung und Konstruktion
  • Das Äußere besteht aus Stahlblech mit einer Pulverlackbeschichtung, die sich einfach reinigen lässt
  • Die Innenkammer besteht aus Weichstahl, der mit Aluminium (CLAD) beschichtet ist
  • Mit festen Einschubschienen und abnehmbarem verchromtem Drahtgittereinlegeböden
  • Tür aus massivem Stahl mit Bedienelementen unter der Tür
Heizung und Bedienelemente
  • Beheizt durch Incoloy-ummantelte Elemente, die sich unterhalb des Kammerbodens befinden
  • Unkomplizierte thermostatische mechanische Bedienelemente (Bereich: 40 bis 250 °C)
  • Direkt ablesbarer Thermostat und Überhitzungsthermostat, beide mit kalibrierten Waagen und manipulationssicheren Verriegelungen
  • Inklusive Hauptschalter mit Anzeige und Heiz- und Überhitzungsanzeige
Spécification
Zertifizierung/Konformität CE
Kammermaterial Stahl
Reglertyp Mechanische thermostatische Bedienelemente
Konvektionstyp Natürlich, mit Incoloy-ummantelten Elementen
Kapazität (metrisch) 6 L
Temperatur (metrisch) 40 bis 250 °C
Typ Universalkonvektionsofen
Display Direkt ablesbarer Thermostat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trocknen, Erwärmen, Sterilisieren und häufige Laboranwendungen
Material Stahl
Modell MINO
Anzahl Einschübe 1
Sicherheitsmerkmale Überhitzungsthermostat, manipulationssichere Verriegelung
Einschubmaterial Abnehmbare verchromte Drahtgittereinlegeböden
Temperaturstabilität ±0,75 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 19 x 23 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 32 x 33 x 39 cm
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) 33 cm
Höhe (metrisch) 39 cm
Gewicht (metrisch) 7 kg
Wirkleistung 350 W
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.