Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Stackable Combo Refrigerator and Freezer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31740926 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
Solid
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür unitSize
31740926 Glass (Refrigerator), Solid (Freezer) 1 Stück
31740931 Solid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740926
Halten Sie Ihre Proben kühl
Verwenden Sie den Aktionscode 27999
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Combo Refrigerator and Freezer
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Tiefkühlschrank 3 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Kühlschrank 3 cu. ft.
Capacity (Metric) Freezer 77 L
Capacity (Metric) Refrigerator 77 L
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -15°C to -25°C
Temperaturbereich (Kühlschrank) 1°C to 10°C
Temperatur (Sollwert) -20°C to +5°C
Ausführung der Tür Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
No. of Doors 2
Door Material Glass/Solid
Einschübe 4
Kompressor Hermetic
Abtauen Automatic
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Kältemittel R600a
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen White-coated Steel
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Stackable Combo
Display Digital
Anschlüsse 2 Rear Access Ports
Gewährleistung 2 Years Parts/Labor
Abmessungen (T x B x H) außen 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm) x 2
Abmessungen (T x B x H) innen 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm) x 2
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz