Learn More
Fisherbrand™ Universeller stapelbarer Kühlschrank und Gefrierschrank
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
- Leise Betrieb, weniger als 53 dB
- SNAP-konforme grüne Kältemittel
- Automatisches Abtauen
- Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
- Helle LED-Innenbeleuchtung bei Glastürmodellen
- Hoch-/Niedrigtemperatur- und Tür-Ausfall-Alarme
- Kabeldurchführung hinten
- Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
- Stapel-Kit-Zubehör erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kombi-Kühlschrank und Gefrierschrank |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Tiefkühlschrank | 3 cu. ft. |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Kühlschrank | 3 cu. ft. |
| Capacity (Metric) Freezer | 77 L |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 77 L |
| Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) | -15 °C bis -25 °C |
| Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1 °C bis 10 °C |
| Temperatur (Sollwert) | -20 °C bis +5 °C |
| Ausführung der Tür | Fest |
| No. of Doors | 2 |
| Mehr anzeigen |