Learn More
Sampling Systems™ Rostfreies Universaltablett
Artikelnummer. p-7138938 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Breite (metrisch):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15819711 223 mm 155 mm 43 mm 1 Stück
15829711 240 mm 160 mm 50 mm 1 Stück
15839711 310 mm 197 mm 47 mm 1 Stück
15849711 340 mm 310 mm 62 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15819711
Marke: Sampling Systems™ A684223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Universal-Edelstahltabletts eignen sich ideal für alle Anwendungen, von der Mischung von Rezepturen bis hin zum Transport von Abfällen.
  • Größenauswahl
  • Fugenloses Design
  • Hochwertige polierte Ausführung
  • Langlebig
  • 304 Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Universaltablett
Material Edelstahl
Ausführung Poliert
Höhe (metrisch) 43 mm
Länge (metrisch) 223 mm
Breite (metrisch) 155 mm