Learn More
Grant Instruments™ Thermostatische Allzweckumwälzbäder
Artikelnummer. 12747809
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12747809
Marke: Grant Instruments™ T100P18
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das digitale Thermostat-Steuergerät und der Kunststofftank ermöglichen einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist.
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Arbeitsbereich: 375 x 280 mm
Kapazität (metrisch) 18 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5° bis 99°C
Display 4-stellige LED-Anzeige
Heizleistung 1290/1440 W (230/120V)
Enthält T100 Umwälzthermostat und P18 Bad
Material Kunststoff
Temperaturvoreinstellungen 3
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0,1°C
Abmessungen (T x B x H) innen 510 x 290 x 155 mm
Spannung 120/230 V