Learn More
Fisherbrand™ Allgemeine Untertisch-Labor-Gefrierschranke
Product Code. 31740930 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Fest
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Ausführung der Tür Unit Size
31740930 Fest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31740930
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Wirtschaftlich und unverzichtbar bieten sie gute Temperaturleistung und grundlegende Funktionen für den täglichen Laboreinsatz zu einem erschwinglichen Preis.
  • Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
  • Leise Betrieb, weniger als 53 dB
  • SNAP-konforme grüne Kältemittel
  • Automatisches Abtauen
  • Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
  • Hohe Temperatur- und Türfehler bei einem Spalt – visuelle Alarme
  • Kabeldurchführung hinten
  • Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
  • Stapel-Kit-Zubehör verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Labor-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 3 ft.3
Kapazität (metrisch) 77 L
Temperaturbereich -15 bis -25 °C
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Schrankmaterial Lackierter Stahl
Isolierung HFC-freier Polyurethanschaum
Einschübe 2
Zertifizierung/Konformität EC
Modell Untertisch
Display Digital
Rollen Hinterräder Nylon
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Kabeldurchführung hinten
Gewährleistung 2 Jahre Teile/Arbeit
Abtauen Auto
Abmessungen (T x B x H) außen 25,3 x 23,4 x 32,8 in. (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19,3 x 19 x 24,4 in. (49 x 48,3 x 62 cm)
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Türschloss
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0,72 kW-Stunde pro Tag
Kompressor Hermetisch
Kältemittel R600a
Versandgewicht (angloamerikanisch) 115 lb.
Versandgewicht (metrisch) 52 kg