Description
- Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
- Leise Betrieb, weniger als 53 dB
- SNAP-konforme grüne Kältemittel
- Automatisches Abtauen
- Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
- Hohe Temperatur- und Türfehler bei einem Spalt – visuelle Alarme
- Kabeldurchführung hinten
- Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
- Stapel-Kit-Zubehör verfügbar
Specifications
Specifications
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 77 L |
| Temperaturbereich | 1 °C bis 10 °C |
| Temperatur (Sollwert) | +5 °C |
| Kältemittel | R600a. |
| Ausführung der Tür | Glas |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Glas |
| Einschübe | 2 |
| Show More |