Learn More
Brady™ Allzweck-Vinyl-Etiketten
Artikelnummer. 31741205 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
48.26 x 76.20 mm
Packungsgröße:
100 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
31741205 48.26 x 76.20 mm 100 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741205 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177765
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Vinylfolie (B-7569) mit ultra-aggressivem Kleber haftet dauerhaft auf rauen, stark strukturierten und schwierigen Oberflächen.
  • Permanenter Acrylkleber haftet an vielen gängigen Oberflächen.
  • Vinylfilm eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und routinemäßige Handhabung.
  • Typische Lebensdauer im Freien: bis zu 3 Jahre.
  • Flexibles Material für den Einsatz mit Brady tragbaren Etikettendruckern.
  • Für die Kennzeichnung von Behältern und Verpackungen gedacht, einschließlich gefährlicher Substanzen. Vorgedruckte rote Diamantrahmen unterstützen mehrfarbige GHS-ähnliche Etiketten in einem einzigen Druckdurchgang.
  • GHS/CLP (EU, Januar 2009): Piktogramme werden auf weißem Hintergrund mit rotem Diamantrand gezeigt.
  • Zertifizierungen: BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (einschließlich Änderung 2015/863).
  • Benötigt Band zum Drucken: M7-R10000.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Rot auf Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagen-Identifikation, GHS- und Chemikalienkennzeichnungen, Gefahrenkommunikations-Identifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Modell M7-37-7569-CLP4B
Anzahl pro Packung 100 Etiketten/Box
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +167 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +75 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 48.26 x 76.20 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,90 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.20 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 2,25 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 57.15 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,90 in.
Höhe (metrisch) 81 mm
Alternate Part Number M7-37-7569-CLP4B