Learn More
Universal-Viskositätsstandards, Paragon Scientific™
Beschreibung
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
Specifications
| Viskosität | 494 mPa (25 °C) |
| Menge | 500 ml |
Nennwerte angegeben