Learn More
Universal-Viskositätsstandards, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13181153
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskosität:
10,37 mPa (25 °C)
4,745 mPa (25 °C)
494 mPa (25 °C)
5738 mPa (25 °C)
7657 mPa (25 °C)
990,9 mPa (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskosität Packungsgröße
13181153 7657 mPa (25 °C) 500 Milliliter
16090090 4,745 mPa (25 °C) 500 Milliliter
13131153 10,37 mPa (25 °C) 500 Milliliter
13161153 494 mPa (25 °C) 500 Milliliter
13141153 990,9 mPa (25 °C) 500 Milliliter
13171153 5738 mPa (25 °C) 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13181153 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. D7500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    74.36 € / 500 Milliliter
    Sparen 26.64 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC17025 und ISO17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Viskosität 7657 mPa (25 °C)
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben