Learn More
B Braun™ Allgemeine chirurgische Nahtschere
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Gerade, schlank
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Akribisch gefertigt, um ein solides Gefühl zu haben und wie eine Verlängerung der eigenen Hand des Chirurgen zu wirken
- Hergestellt nach strengen Richtlinien für Präzision und Zuverlässigkeit
- S/B-Spitzen
- Erhältlich in verschiedenen Klingentypen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nahtschere |
| Blade Style | Gerade, schlank |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schneiden von Nähten, Bandagen, Rollen usw. |
| Spitzenform | Spitz/stumpf |