Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11843993 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
5 x 50 μg
Packungsgröße:
5 Stück
50 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11843993 5 x 50 μg 5 Stück
10374880 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11843993 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1352
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarose-Gelen.
Die GeneRuler DNA-Leiter für hohe Bereiche wird für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarosegelen (in 1,5 Stunden, 0,4 % Agarosegel) empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für hohe Bereiche kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden (siehe Protokoll in den Ressourcen).
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den hohen Bereich wird für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarose-Gelen (in 1,5 Stunden, 0,4%iges Agarose-Gel) empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler DNA-Leiter für den hohen Bereich kann mit T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv markiert werden. Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoffs für DNA-Proben enthalten.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
  • Ideal für die schnelle Größenbestimmung von DNA-Fragmenten mit hohem Molekulargewicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Orange G
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 10171 bp bis 48502 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 5 x 50 μg
Produktlinie GeneRuler
Produkttyp DNA-Leiter für einen großen Bereich