Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1000 ROX™ dye Size Standard
Artikelnummer. 15869706 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 Reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15869706 400 Reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15869706 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 401098
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Dieses Kit enthält die Standardgröße.
Der GeneScan™ 1000 ROX™ Größenstandard ist ein Größenstandard mit interner Bahnzur Verwendung mit den Applied Biosystems™ fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophoresesystemen.
The GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with Applied Biosystems™ fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard during electrophoresis enables automated data analysis and precise DNA fragment size comparisons between electrophoresis runs. GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 47–946 bp range and provides labeled fragments of 47, 51, 55, 82, 85 93 99, 126, 136, 262, 293, 317, 439, 557, 692, 695 and 946 bases. Each of the DNA fragments is labeled with ROX™ fluorophore, which results in a single peak when run under non-denaturing conditions.
Note: Under denaturing conditions using POP-4™ polymer, fragment lengths between 100 and 539 bp can be determined (the linear range of the separation with respect to length vs. scan number).
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält den Größenstandard.
Kit bei 2 – 8 °C lagern (nicht einfrieren).
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff ROX
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Produktlinie GeneScan, ROX
Produkttyp Größenstandard für DNA-Sequenzierung
Menge 400 Reactions
Versandbedingung Nasseis