Beschreibung
Beinhaltet
Dieses Kit enthält 16 mit TAMRA Farbstoff markierte einzelsträngige DNA-Oligos für Größenstandards.
- Die Verwendung eines internen Spurgrößenstandards während der Elektrophorese ermöglicht eine automatisierte Datenanalyse und präzise DNA-Fragmentgrößenvergleiche zwischen Elektrophoreseläufen
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | GeneScan, TAMRA |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält 16 mit TAMRA Farbstoff markierte einzelsträngige DNA-Oligos für Größenstandards. Kit bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator |
| Marker oder Farbstoff | TAMRA™ |
| Menge | 800 Reaktionen |
| Versandbedingung | Nasseis |