missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Beinhaltet
Dieses Kit enthält 36 mit LIZ Farbstoff markierte einzelsträngige DNA-Oligos für Größenstandards.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält 36 mit LIZ Farbstoff markierte einzelsträngige DNA-Oligos für Größenstandards.Das Kit bei 2 – 8 °C lagern (nicht einfrieren). |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3500 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Marker oder Farbstoff | LIZ |
| Anzahl Reaktionen | 800 reactions |
| Produktlinie | GeneScan, LIZ |
| Produkttyp | Sequenzierungsstandards |
| Versandbedingung | Gelpackung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur