Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Artikelnummer. 16366502 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
800 Reactions
Packungsgröße:
800 Reaktionen
Artikelnummer. 16366502
Marke: Applied Biosystems™ A25794
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diesen Größenstandard für Fragmente zwischen 20 und 600 bp. Der Standard enthält 36 LIZ Farbstoff-markierte, einsträngige DNA-Fragmente.
The GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is a five dye-;labeled, high-density size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data. This product can be used as a traditional size standard on all Applied Biosystems capillary electrophoresis systems. Use this size standard for fragments between 20 and 600 bp. The standard contains 36 LIZ dye-labeled, single-stranded DNA fragments. Since the standard is labeled with the fifth dye, users can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Size fragments in the 20–600 nucleotides range
GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is designed for sizing DNA fragments in the 20–600 nucleotides range and provides 36 single-stranded, labeled fragments of: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, and 600 bp. The sizing curve generated from fragments make the GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx ideal for use in a variety of fragment analysis applications such as analysis of microsatellites and fragment length polymorphisms as well as in relative fluorescent quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ fluorophore, which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the fifth dye, LIZ, your marker fragments can be labeled with FAM, VIC, NED, or PET dye.
GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx ist ein durch fünf Farbstoffe markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Dieses Produkt kann als herkömmlicher Größenstandard auf allen Applied Biosystems™ Kapillarelektrophoresesystemen verwendet werden.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
Format Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Dx Genanalysator
GC-reiche PCR-Leistung Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff LIZ
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Produktlinie GeneScan, LIZ
Produkttyp DNA-Sequenziersystem
Menge 800 Reactions
Versandbedingung Nasseis
Größe 20 bp, 600 bp
Prüfzeit Schnell
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik