Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis-Spektralphotometer PROMO
Artikelnummer. p-7203082 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
EU-Netzkabel
UK-Netzkabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16614932
Marke: Thermo Scientific™ 840300300PROMO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The GENESYS 150 UV-Vis Spectrophotometer provides automation for high-throughput options and room-light resistance, allowing lid-open operation for improved speed and convenience.
Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt. Mit Datenauflösung von 0,2 bis 5 nm.
Eigenschaften:
  • Benutzeroberfläche auf hochauflösendem Touchscreen (7 Zoll)
  • Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
  • Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
  • Unbeeinflusst vom Raumlicht für den Betrieb mit offenem Deckel
  • Sipper-Zubehör
  • Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
  • Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
  • (Optional) 8-fach-Küvettenwechsler mit umschaltbarem Revolver
  • (Optional) 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg)
  • (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis –60 °C)
  • (Optional) Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Entwickelt für:
  • Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
  • R&D-Abteilungen
  • Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Basislinienstabilität ±0,002 A
Kammern Bietet Platz für (optional):8-fach-Küvettenwechsler, 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg), Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C), Zubehör für Sipper, Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Anschlüsse Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Abmessungen (L x B x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Spektren-Bandbreite 2 nm
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung (Bei 500 nm nach 1 Std. Aufwärmen) < 0,0005 A/Std.
Elektrische Anforderungen Externer AC/DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Enthält EU-Netzkabel
Tastenfeld Touchscreen
Lebensdauer der Lampe > 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert
Geräuschpegel (RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Optische Konstruktion Doppelstrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
Photometrische Anzeige -3 bis +5 A
Photometrischer Bereich -2 bis +3,5 A
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Drucker inklusive Drucker zum Aufstecken verfügbar
Scan-Geschwindigkeit Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min
Streulicht < 1,0 % T 198 nm (KCl), 0,05 % T bei 220 nm (NaI), 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2)
Gewährleistung 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit <± 0,2 nm
Gewicht (metrisch) 7,5 kg