Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV/VIS-Spektralphotometer
Artikelnummer. 15942060 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
UV-Vis Spec + UK-Stromkabel
Gewährleistung:
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Gewährleistung Packungsgröße
15942060 UV-Vis Spec + UK-Stromkabel 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15942060 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840309400
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie UV/VIS-Messungen mit Doppelstrahl und Referenzküvettenposition durch – mit dem Thermo Scientific GENESYS 180 UV/VIS-Spektralphotometer.
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV/VIS-Spektralphotometer quantitative UV/VIS-Messungen mit hohem Durchsatz durch, für die ein Doppelstrahl mit einer Referenzküvettenposition erforderlich ist. Diese Plattform ist auf Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, WLAN-Vernetzung und ein robustes Design für wiederholte intensive Nutzung. GENESYS Spektralphotometer werden weltweit wegen ihrer Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geschätzt und erfüllen die gegenwärtigen Erwartungen an fortschrittliche Technologie in einem kompakten, robusten Gehäuse.
Das GENESYS 180 UV/VIS-Spektralphotometer ermöglicht den Doppelstrahlbetrieb für Labore, in denen Anwendungen wie z.B. kinetische Bestimmungen einen Referenzstrahl erfordern. Ein Karussell für acht Küvetten wird standardmäßig für Hochdurchsatzanwendungen mitgeliefert. Das Spektralphotometer operiert unbeeinflusst vom Raumlicht. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, was zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Eine vollständige Zubehörpalette, die automatische Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptiksonden für Messungen außerhalb der Probenkammer umfasst, wurde entwickelt, um Probentests zu vereinfachen und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen.
Merkmale:
  • Doppelstrahl/Referenzküvette
  • Benutzeroberfläche auf hochauflösendem Touchscreen (7 Zoll)
  • Standardmäßig 8-fach-Küvettenwechsler mit umschaltbarem Revolver
  • Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
  • Netzwerkfähig (WiFi-fähig)
  • Unbeeinflusst vom Raumlicht für den Betrieb 'mit offenem Deckel'
  • Sipper-Zubehör
  • Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
  • 8-fach-Küvettenwechsler mit umschaltbarem Revolver
  • (Optional) 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg)
  • (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • (Optional) Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Entwickelt für Labore, die Doppelstrahlbetrieb mit einer Referenzküvettenposition benötigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ±0,002 A
Kammern
8-position cell changer (standard)
Also accommodates (optional):
4-position cell changer (long path cells)
Peltier thermostatted cell holder (20-60 °C)
Sipper accessory
Fiber optic probe coupler
Anschlüsse Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Display Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektren-Bandbreite 2 nm
Typ UV-Vis Spec + UK-Stromkabel
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung (At 500 nm after 1 hour warmup) <0.0005 A/hr.
Elektrische Anforderungen Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenkonzentration
Tastenfeld Touchscreen
Lebensdauer der Lampe > 5 years typical, 3 years guaranteed
Geräuschpegel (RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen)
≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Optische Konstruktion Doppelstrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
Photometrische Anzeige –3A to +5A
Photometrischer Bereich –2A to +3.5A
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Drucker inklusive Drucker zum Aufstecken verfügbar
Scan-Geschwindigkeit Slow, medium and fast - up to 1600 nm/min.
Streulicht < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T at 220 nm (NaI), <0.03%T at 340 nm (NaNO2)
Gewährleistung 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±0,2 nm
Gewicht (metrisch) 7.5 kg