Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis Spectrophotometer PROMO
Artikelnummer. p-7203081 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
UK-Netzkabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16684922
Marke: Thermo Scientific™ 840298400PROMO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The GENESYS 50 is a dual beam UV-Vis spectrophotometer in a single-cell configuration that meets all of the specifications for critical quality control applications and precise chemical measurements.
Mit dem robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis-Spektralphotometer können Sie Routinemessungen für die Qualitätskontrolle oder den Chemieunterricht durchführen. Diese Geräte sind für die Messung mit Einzelküvetten konzipiert und weisen eine geneigte Oberfläche zum Ablaufen von verschütteten Flüssigkeiten und eine abwaschbare Probenkammer auf. Mit der 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche, der lokalen Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und optionalem WLAN ist das GENESYS 50 UV-Vis-Spektralphotometer die ideale Wahl für tägliche Probenahmen.
Eigenschaften:
  • Hochauflösende 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
  • Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
  • Große Probenkammer mit Zugang von vorn
Entwickelt für:
  • Chemielabors
  • Routinemessungen
  • Anforderungen mit mittlerem Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ±0,002 A
Kammern Von oben, vorn oder seitlich zugänglich; für Zellen bis 100 mm geeignet; erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und einer Höhe von 150 mm; abnehmbarer, waschbarer Probenkammereinsatz mit magnetischem Halter und Niederhalter
Anschlüsse Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Abmessungen (L x B x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Spektren-Bandbreite 2 nm
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung (Bei 500 nm nach 1 Std. Aufwärmen) < 0,0005 A/Std.
Elektrische Anforderungen Externer AC/DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Enthält UK-Netzkabel
Tastenfeld Touchscreen
Lebensdauer der Lampe > 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert
Geräuschpegel (RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Optische Konstruktion Doppelstrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
Photometrische Anzeige -3 bis +5 A
Photometrischer Bereich -2 bis +3,5 A
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Drucker inklusive Drucker zum Aufstecken verfügbar
Scan-Geschwindigkeit Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min
Streulicht < 1,0 % T 198 nm (KCl), 0,05 % T bei 220 nm (NaI), 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2)
Gewährleistung 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit <± 0,2 nm
Gewicht (metrisch) 7,5 kg