Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver
Beschreibung
Geneticin™ Das Selection Antibiotic (G418 Sulfat) wird vom Bakterium Micromonospora rhodorangea produziert und wirkt durch Bindung an das Ribosom, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen gehemmt wird. Widerstand gegen Geneticin™ Die Selektion von Antibiotika (G418 Sulfat) erfolgt durch das E. coli APH(3) -Gen. ’) – Ich und APH(3’ ) – II Resistenzgene.
Gibco™ Geneticin™ Das Selektionsantibiotikum (G418 Sulfat) wird als Selektionsantibiotikum in einer Konzentration von 100 bis 200 g/–ml μfür Bakterien bzw. 200 bis 500 g/–ml μfür die meisten Säugetierzellen eingesetzt. Dieses Produkt wird als Pulver geliefert und sollte zu einer Stammlösung von 10 50 mg/ml in –Wasser hergestellt werden.
Weitere Optionen und zusätzliche Informationen Wir bieten eine breite Palette von Antibiotika und Antimykotika in Pulver- und Flüssigform
an.
Die vollständige Liste finden Sie hier, oder suchen Sie nach Produkten für:
Kontaminationskontrolle
Selektion von Eukaryoten und Bakterien
Siehe Empfehlungen für die Arbeitskonzentrationen von Selektionsantibiotika.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Antibiotika und Antimykotika in der Zellkultur und lesen Sie die Richtlinien zur Dekontamination von Kulturen.
cGMP-konforme Herstellung und Qualitätsstandard an zwei Standorten
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfat) wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Zur Sicherstellung der Lieferkettenkontinuität bieten wir pulverförmige Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfat) Produkte hergestellt in unserer New Yorker Produktionsstätte (Kat.-Nr. 11811098, 11811031 und 11811023). Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard.
Gibco™ Geneticin™ Das Selektionsantibiotikum (G418 Sulfat) wird als Selektionsantibiotikum in einer Konzentration von 100 bis 200 g/–ml μfür Bakterien bzw. 200 bis 500 g/–ml μfür die meisten Säugetierzellen eingesetzt. Dieses Produkt wird als Pulver geliefert und sollte zu einer Stammlösung von 10 50 mg/ml in –Wasser hergestellt werden.
Weitere Optionen und zusätzliche Informationen Wir bieten eine breite Palette von Antibiotika und Antimykotika in Pulver- und Flüssigform
an.
Die vollständige Liste finden Sie hier, oder suchen Sie nach Produkten für:
Siehe Empfehlungen für die Arbeitskonzentrationen von Selektionsantibiotika.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Antibiotika und Antimykotika in der Zellkultur und lesen Sie die Richtlinien zur Dekontamination von Kulturen.
cGMP-konforme Herstellung und Qualitätsstandard an zwei Standorten
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfat) wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Zur Sicherstellung der Lieferkettenkontinuität bieten wir pulverförmige Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfat) Produkte hergestellt in unserer New Yorker Produktionsstätte (Kat.-Nr. 11811098, 11811031 und 11811023). Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Beschreibung | Geneticin™ Selektives Antibiotikum (G418 Sulfat), 10 g, 15 bis 30 °C Lagertemperatur, Antibiotikum (selektiv), Geneticin™ (G-418) Agent, Antibiotikum (selektiv) Reagenztyp, 24 Monate Haltbarkeit, Raumtemperatur/Umgebungstemperatur |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Transfektion, Transformation, eukaryotische Selektion/stabile Zelllinienerzeugung |
| Menge | 10 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.