Learn More
Genevac™ Tischzentrifugenrotor mit Kühlfalle
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 mL
1 L
12 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: für 40 Röhrchen 12/75mm
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 L |
| Enthält | Konzentrator, Pumpe |