Learn More
Applied Biosystems™ GenEx Enterprise Software
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die Funktionen reichen vom Batch-Lesen von Datendateien, der grundlegenden Datenverarbeitung und -verwaltung bis hin zu fortgeschrittenen Analysen zur Erstellung von Expressionsprofilen. Die GenEx Software liefert Methoden zur Auswahl und Validierung von Referenzgenen, zur Klassifizierung von Proben, zur Gruppierung von Genen, zur Überwachung zeitabhängiger Prozesse und vieles mehr.
Grundlegende Datenbearbeitung und -verwaltung
Die GenEx Software v6.1 ermöglicht die konsistente und zuberlässige Vorverarbeitung von Rohdaten in der richtigen Reihenfolge. Zu den Vorverarbeitungsfunktionen gehören die Kalibrierung von Zwischenplatten, die PCR-Effizienzkorrektur, die optimale Normalisierung, die genomische DNA-Hintergrundsubtraktion, die Ausreißerkennung und vieles mehr.
Fortgeschrittene Datenanalyse
Die GenEx Software liefert fortschrittliche Statistiklösungen für die Datenanalyse nach der Normalisierung. Leistungsstarke interaktive Präsentationswerkzeuge ermöglichen die Erstellung professioneller Illustrationen selbst komplexerer experimenteller Designs. Zu den aktuellen Merkmalen gehören Standardkurvenanalysen mit Abschätzung der Nachweisgrenze (Empfindlichkeit), Quantifizierungsgrenze (LOQ), dynamischer Bereich, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit, t-Tests, ANOVA und nicht-parametrische Tests mit geeigneten Korrekturen und Schätzungen der Genauigkeit sowie multivariate statistische Tests einschließlich Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Heatmaps, Principal Component Analysis (PCA) und Artificial Neural Networks (ANN).
GenEx Professional im Vergleich zu GenEx Enterprise
Die GenEx Professional Software verfügt über eine umfangreiche Palette an Vorverarbeitungsmodulen, Datenvisualisierungen und eine Reihe von Analysen, einschließlich einer größeren Anzahl statistischer Analysemodule, die sich für standardmäßige kurvenbasierte Analysen sowie Genexpressionsprofilierung eignen. Die Genex Professional Software enthält auch Assistenten für den direkten Datenimport von unterschiedlichen Geräten.
Die GenEx Enterprise Software enthält alle Module von GenEx Professional sowie weitere fortschrittliche Datenanalysen, einschließlich Dynamic PCA, ROC-Kurve, ANN und Support Vector Machine (SVM). Die GenEx Enterprise Software verfügt zudem über Module für die Datenanalyse gemäß den Standarddokumenten des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Für Kunden, die die GenEx Software auf mehreren PCs gleichzeitig verwenden möchten, können GenEx Lizenzen auf einem USB-Schlüssel vorinstalliert werden. Installieren Sie die Software auf mehreren Computern, und schließen Sie den USB-Schlüssel an den Computer an, den Sie verwenden möchten. Für den Erwerb eines USB-Schlüssels ist eine gültige Lizenz für die GenEx Professional oder GenEx Enterprise Software erforderlich (Kat.- Nr. A33924).
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Mit einem 6-Monats-Lizenzschlüssel für 1 Benutzer |
| Softwaretyp | Echtzeit-PCR-Datenanalyse |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Menge | 1 6-month license |