Learn More
Genistein 4'-beta-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30240500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240500 1 g 1 Gramm
30240875 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30240500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3499751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152-95-4
Summenformel C21 H20 O10
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-, Sophoricoside (6CI,7CI,8CI), 3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 4'-β-D-glucopyranoside, 5',7'-Dihydroxy-4'-glucosyloxyisoflavone, Genistein 4'-O-glucoside, Genistein, 4'-β-D-glucopyranoside
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]chromen-4-on
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)C3=COc4cc(O)cc(O)c4C3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sophoricoside (Genistein-4'-Glucoside)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formelmasse 432.1056