Learn More
Genistein 4'-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 17994555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994555 2.5 mg 2.50 Milligramm
17974785 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17994555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3499902.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 245084-07-5
Summenformel C21H18O11
Molekulargewicht (g/mol) 446.36
Synonym Genistein-4'-glucuronide, 4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Genistein 4'-beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O11/c22-9-5-12(23)14-13(6-9)30-7-11(15(14)24)8-1-3-10(4-2-8)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formelmasse 446.0849
Reinheit (%) >95%