Learn More
R&D Systems™ Genistein
Artikelnummer. 18712804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18712804 50 mg 50 Milligramm
18702704 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18712804 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1110/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.15 €
    263.55 € / 50 Milligramm
    Sparen 27.60 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. EGFR kinase inhibitor. Also estrogen and PPARγ ligand
Genistein is a phytoestrogen with a wide range of biological actions. Genistein inhibits protein tyrosine kinases including epidermal growth factor receptor kinase, binds to PPARγ and estrogen receptors and acts as an agonist at GPER. Genistein inhibits aggregation and fibrilization of Aβ42 and amylin37 (hiAPP). In Huntington's disease fibroblast cells, Genistein reduces intracellular mutant huntingtin (mHTT) aggregates and induces degradation of mHTT; in a cellular model of Huntington's disease, Genistein corrects the mutant phenotype through stimulation of autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-72-0
Summenformel C15H10O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genistein
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 270.24
Reinheit >98%
Molekulargewicht 270.24