Learn More
Genistein Diglucuronid, TRC
Artikelnummer. 17939914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939914 2.5 mg 2.50 Milligramm
17907924 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17939914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3500552.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 428438-35-1
Summenformel C27H26O17
Molekulargewicht (g/mol) 622.49
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic Acid 4-[7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(7-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-Carboxy-3,4,5-Trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)Oxy)-5-Hydroxy-4-oxo-4H-Chromen-3-yl)Phenoxy)-3,4,5-Trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-Carboxylsäure
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genistein Diglucuronide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H26O17/c28-12-5-10(42-27-21(35)17(31)19(33)23(44-27)25(38)39)6-13-14(12)15(29)11(7-40-13)8-1-3-9(4-2-8)41-26-20(34)16(30)18(32)22(43-26)24(36)37/h1-7,16-23,26-28,30-35H,(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1
Formelmasse 622.12