Learn More
Genistin, TRC
Artikelnummer. 30004386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004386 25 mg 25 Milligramm
17929074 10 mg 10 Milligramm
17999054 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG35002025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-59-9
Summenformel C21 H20 O10
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Synonym 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Genistin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 7-β-D-glucopyranoside, 5,4'-Di-hydroxyisoflavone-7-O-β-D-glucopyranoside, Genistein 7-O-glucoside, Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside, Genistein 7-O-β-D-glucoside, Genistein 7-O-β-glucoside, Genistein, 7-β-D-glucopyranoside, Genisteol 7-monoglucoside, Genistine, Genistoside, NSC 5112
IUPAC-Name 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-on
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genistin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formelmasse 432.1056
Reinheit (%) >95%