Learn More
Macherey-Nagel™ Isolierung genomischer DNA, Lysepuffer T1, Macherey-Nagel™
Click to view available options
Menge:
25 ml
missing translation for 'unitSize'
25 Milliliter
Beschreibung
NucleoSpin™ Tissue wurde für die schnelle Aufreinigung hochgradig reiner genomischer DNA aus Gewebeproben, Mausschwänzen, Bakterien, Hefen, forensischen Proben und klinischen Proben entwickelt. Bis zu 35 μg hochgradig reine genomische DNA kann aufbereitet werden (typische Ausbeuten aus Gewebe oder Zellen: 15 bis 25 μg). Die gewonnene DNA lässt sich direkt für PCR*, Southern Blot oder beliebige Arten enzymatischer Reaktionen verwenden. Mit dem NucleoSpin™ Tissue-Verfahren wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung mit SDS und Proteinase K bei 56 °C erreicht. Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silikamembran der NucleoSpin™ Tissue-Säulen werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen (Puffer B3) plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Verunreinigungen werden durch effizientes Waschen entfernt. Reine genomische DNA wird schließlich unter Bedingungen niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert und ist dann für nachfolgende Reaktionen einsatzbereit. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Tissue-Säulen, 2-ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- Silika-Membran-Technologie
- Probengröße: Bis zu 25 mg an Gewebe oder 107 Zellen
- Ertrag: bis zu 35 μg genomischer DNA
- Elutionsvolumen: 60 μl bis 100 μl
- Bindungsvermögen: 60 μ g
- Vorbereitungszeit: 20 min/4 bis 6 Preps
- Format: Mini-Spin-Säulen
- Spin-Säulen können geschlossen werden–keine Kreuzkontamination
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle gängigen Downstream-Prozesse. DNA-Extraktion insgesamt möglich aus: Gewebe (z. B. Mausschwänze); Zellen (z. B. Bakterien); klinischen Proben (Stuhl, Urin, Biopsieproben); forensischen Proben (getrocknete Blutflecken, Haare, Mundschleimhaut-Tupfer, Zigarettenfilter).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer T1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genomic DNA Isolation |
| Menge | 25 ml |