Learn More
Macherey-Nagel™ Genomische DNA-Isolierung, NucleoSpin™ DNA Trace Bone Pufferset
Artikelnummer. 11932552
Click to view available options
Menge:
Ausreichend für 25 Präparationen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 11932552
Marke: Macherey-Nagel™ 740943.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Buffer set for the isolation of genomic DNA from human bones; to be used with NucleoSpin DNA Forensic, or NucleoSpin DNA Trace kits.
NucleoSpin™ DNA Trace ist für die Herstellung hochreiner genomischer DNA aus kleinen Mengen von Gewebe, Zellen oder forensischen Proben konzipiert. Die NucleoSpin™ Trichtersäulen (NucleoSpin™ DNA Trace F-Säulen) eignen sich ideal zum Sammeln von Spuren von Nukleinsäuren aus großen Volumina. Die optimierte geometrische Form der NucleoSpin™ Trichtersäulen ermöglicht eine Kombination aus großer Volumenkapazität und kleinem Durchmesser der Bindungsmembran. Die mit NucleoSpin™ DNA Trace isolierte DNA ist für gängige Downstream-Prozessen wie PCR*, Echtzeit-PCR* oder andere enzymatische Reaktionen gebrauchsfertig. Die Silika-Membran ist auf die reversible Bindung sehr kleiner Mengen an Nukleinsäuren aus verdünnten Proben optimiert. Zudem können DNA-Mengen im Nanogrammbereich mit hoher Rückgewinnung verarbeitet werden. Die Membran kann auch bis zu 25 μg genomischer DNA binden. Der kleine Durchmesser der Silika-Membran ermöglicht Elutionsvolumina von bis zu 50 μl bis 100μl aus salzarmem Puffer oder Wasser, die zu stark angereicherten Proben führen. In Abhängigkeit vom verwendeten Zentrifugenrotor können 8 bis 12 NucleoSpin™ Trichtersäulen parallel verarbeitet werden. Das Risiko einer Kreuzkontamination wird vermieden, indem die Trichtersäulen in 50 ml-Polyethylen-Röhrchen gegeben werden. Diese Röhrchen können mit Schraubverschlüssen verschlossen werden, wodurch ein in sich geschlossenes System entsteht. Für die Elution werden 0.5 ml-Elutionsröhrchen direkt an den Auslass der Trichtersäulen angebracht. Für die Isolierung genomischer DNA aus menschlichen Knochen sind zusätzliche Puffer erforderlich – es wird das speziell zugeschnittene NucleoSpin™ DNA Trace Knochen-Pufferset benötigt. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Trichtersäulen, 50 ml-Polyethylen-Röhrchen mit Schraubverschluss, 0.5 ml-Elutionsröhrchen, Puffer, Proteinase K.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Probengröße: 10mg-Gewebe, < 105 Zellen
  • Format: Trichtersäulen
  • Typische Ausbeute > 10 ng
  • Typische Rückgewinnung > 70 %
  • Elutionsvolumen: 100 μ l
  • Vorbereitungszeit: 60min/Aufbereitung
  • Bindungsvermögen: 20 μ g
  • Typische Empfindlichkeit: ≥ 1ng Präparat an hochreiner genomischer DNA aus kleinen Mengen von Geweben, Zellen und forensischen Proben wie Flecken getrockneten Bluts.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Isolierung von DNA aus Knochen, nur anwendbar mit NucleoSpin DNA Trace Kits, ausreichend für 25 Präparationen
Menge Ausreichend für 25 Präparationen
compliance-icons compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1